Documentos Principais
Z113980
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
Wheaton glass serum bottle
volume 30 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 394,00
288 EA
R$ 4.715,00
R$ 394,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 394,00
288 EA
R$ 4.715,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 394,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
borosilicate glass bottle
descrição
USP Type I
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
capacidade
30 mL
diâmetro × A
37 mm × 63 mm
volume
30 mL
cor
clear
conector
opening for 20 mm
Descrição geral
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review