Documentos Principais
33183
Supelco
Hand Decapper
for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Hand decapper
embalagem
pkg of 1 ea
compatibilidade
for use with 20mm crimp seals
Descrição geral
Hand decapper is used for quick and easy removal of a 20mm aluminum seal.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Artigos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.