27116-U
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial (with marking spot)
descrição
marking spot
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
conector
thread for 13-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adequação
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)