Documentos Principais
2633601
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Shimadzu 221-41444-01 (OEM)
C × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
compatibilidade
technique used for General purpose
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)