Documentos Principais
2632705
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
packed (deactivated glass wool)
embalagem
pkg of 5 ea
C × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
compatibilidade
technique used for Dirty samples
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)