Documentos Principais
26264
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
100R-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 100UL RN GASTIGHT®, PT#2 25GA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
25 ga
Características
bevel tip
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 005250
agulha C × D.E.
50 mm × 0.50 mm
volume
100 μL
Descrição geral
  • SGE gas tight syringe with removable Needle, Model: 100R-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Continuous flow 2H/1H and 18O/16O analysis of water samples with dual inlet precision.
Gehre, M., et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18.22, 2650-2660 (2004)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)