Documentos Principais
24883
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
barrier (silicone bonded to aluminum)
descrição
aluminum/silicone
septum type: Barrier
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diâmetro × espessura
11 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)