24153
TCEP Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.44 μm
Sinônimo(s):
TCEP, 60M .44UM .25MM
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Parâmetros
≤25-145 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
142
df
0.44 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
60 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Non-bonded; 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
tipo de coluna
capillary highly polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane
- Subambient to 145 °C (isothermal or programmed)
Outras notas
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GCActive Filters