Documentos Principais
23900-U
Supelco
Tubo purificador OMI®
OMI-1 Purifier Tube
Sinônimo(s):
OMI®-1 INDICATOR TUBE
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
includes 2 ferrules
Descrição geral
O OMI é um purificador de final que remove muitos contaminantes que outros purificadores upstream deixam passar. Ele remove, de modo simultâneo e irreversível, umidade, oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, a maioria dos compostos de enxofre, a maioria dos compostos halogenados, álcoois e fenóis até concentrações finais inferiores a 10 ppb. Recomenda-se que um OMI seja instalado nas correntes de gás carreador imediatamente upstream de cada GC. Ele consiste de dois componentes:
  • Um suporte de tubo reutilizável que é instalado no sistema de fornecimento de gás. O uso de policarbonato proporciona transparência, além de segurança.
  • Um tubo purificador que contém uma resina indicadora (muda de cor de preto para marrom quando exposta concentrações a partir de 1 ppm de umidade ou oxigênio). O uso de vidro proporciona transparência e impede a difusão de contaminantes do ambiente de trabalho para a corrente de gás.
Os tubos purificadores usados são facilmente substituídos. Basta desenroscar o conjunto final do suporte do tubo e substituí-lo por um tubo purificador novo. O design impede que o ar ambiente entre no tubo novo durante a instalação (uma película protetora cobre as extremidades e só é perfurada quando um conjunto da extremidade é parafusado novamente no suporte do tubo para concluir a instalação).
Observação: Este item requer um suporte de tubo reutilizável (comprado separadamente).
Nota de rodapé
For use with users who have an OMI-1 installation kit (no longer available).
Informações legais
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)