Documentos Principais
28878-U
Supelco
Super Clean (Base-Plate Design) Kit
carrier gas kit (includes SU861026 + SU861011)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Descrição geral
Super Clean base-plate purifiers are a unique point-of use glass/metal, diffusion proof purification system to purifiy carrier, fuel, and other gases for the GC or GC-MS system. These purifiers remove hydrocarbons, oxygen (color indicated), and moisture (color indicated) to better than 6.0 gas (99.9999%) quality at 2 L/min., independent of the original gas quality.
Informações legais
Super Clean is a trademark of Scientific Glass Technology B.V.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Conteúdo relacionado
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.