Documentos Principais
SYNS181125
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
Sinônimo(s):
Synthware S181125
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 55,00
R$ 55,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 55,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 55,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S181125
tamanho do furo
2 mm
Descrição geral
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)