23348-U
Coluna de GC capilar SP®-2560
L × I.D. 75 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
Sinônimo(s):
GC column, biscyanopropyl siloxane
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parâmetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
321
df
0.14 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
C × D.I.
75 m × 0.18 mm
Grupo ativo da matriz
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
aplicação(ões)
agriculture
clinical
food and beverages
tipo de coluna
capillary highly polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
Código da USP: Esta coluna atende aos requisitos da G5 da USP.
Fase:
- Não ligada
- Poli (biscianopropil siloxano)
- abaixo da temp. ambiente a 250 ºC (isotérmica ou programada)
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
AOCS and AOAC methods for trans fatty acid composition require highly polar cyanosilicone capillary columns.
Protocolos
Fast GC Analysis of Detailed cis/trans Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) on the 75 m SP™-2560 Capillary Column
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCActive Filters