23362-U
Coluna de GC capilar SP®-2560
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Sinônimo(s):
F.S. Cap. SP-2560 100m 0.25mm 0.20um, 5inch cage
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parâmetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
313
df
0.20 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
100 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
aplicação(ões)
agriculture
clinical
food and beverages
tipo de coluna
capillary highly polar
Descrição geral
Código da USP: Esta coluna atende aos requisitos da G5 da USP.
Fase:
- Não ligada
- Poli (biscianopropil siloxano)
- abaixo da temp. ambiente a 250 ºC (isotérmica ou programada)
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?