Documentos Principais
23245-U
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
PTFE/silicone, septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., pkg of 144 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE face
PTFE septum face (PTFE 0.010" thick)
PTFE/silicone
silicone body
embalagem
pkg of 144 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
diâmetro do septo × espessura
22 mm × 0.100 in.
compatibilidade
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Descrição geral
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, PTFE/Silicone (septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in.) are compatible with a large amber screw top 240 mL bottle caps. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)