Documentos Principais
27237-U
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE face
silicone body
transparent PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diâmetro × espessura × espessura de PTFE
20 mm × 0.100 in. × 10 mil
compatibilidade
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Aplicação
Septa, PTFE/Silicone have been used to seal the headspace vial in the determination of methylene chloride in urine samples by solid-phase microextraction technique combined with gas chromatography.[1]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Monitoring of occupational exposure to methylene chloride: sampling protocol and stability of urine samples.
Hoffer E, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 29(8), 794-798 (2005)