Documentos Principais
Z130400
Sigma-Aldrich
Nalgene® FEP bottle
capacity 1000 mL, Wide-mouth, clear Bottle
Sinônimo(s):
fep bottles, nalgene bottles
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.561,00
R$ 4.561,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.561,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32049200
NACRES:
NB.17
R$ 4.561,00
Check Cart for Availability
Materiais
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Junta
Joints threaded neck (53)
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2100-0032
diâmetro do frasco × A
91 mm × 209 mm
capacidade
1000 mL
cor
clear Bottle
white Screw closure
Descrição geral
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Are the FEP bottles sterile?
    1 answer
    1. These are non-sterile FEP bottles.