22487-U
Supeltex M-2A Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. column, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
GC column ferrule 1/16 in. (10 pk)
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 10 ea
temperatura máxima
400 °C
D.I.
1/16 in.
compatibilidade
1/16 in. O.D. column
Categorias relacionadas
Descrição geral
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Aplicação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)