Z744240
Wilmad® 3.2 mm Bruker® MAS Rotor Set
includes 2 Vespel™ caps and bottom plugs
Sinônimo(s):
Solid State NMR, MAS NMR,
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea (2 caps and plugs)
fabricante/nome comercial
Wilmad WP-501-3180-SET1
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Homogeneous ceramic material structure.
- Zirconia Rotor Body strength 1,000 MPa
- Finish 0.05 µ mirror gloss
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)