Documentos
22489
Supelco
Anilha capilar Supeltex M-2A, de uso geral
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
embalagem
pkg of 10 ea
D.I.
0.8 mm
compatibilidade
0.53 mm Column I.D.
Descrição geral
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Características: Vedação 1/4 de volta após aperto máximo com a mão. Alta reusabilidade. Não adere a metal ou vidro.
Composição do material: VESPEL SP-21 da DuPont (poli-imida 85%, grafite 15%)
Temperatura máxima:
400 °C
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)