Documentos Principais
22481
Supelco
Supeltex M-2A Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 10 ea
D.I.
1/4 in.
conector
1/4 in. for 1/4 in. O.D. packed column
compatibilidade
1/4 in. O.D. Column
Descrição geral
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)