Documentos Principais
Z125326
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 6.4 mm (1/4 in.)
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 339,00
R$ 339,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 339,00
About This Item
Código UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
R$ 339,00
Check Cart for Availability
Características
for tubing o.d. 6.4 mm (1/4 in.)
fabricante/nome comercial
Ace Glass 1171007
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)