Documentos Principais
22470-U
Supelco
Supelco Ferrule Nut Adapter (fits Agilent injectors and non-MS detectors), hexagonal wrenchtight version
pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 2 ea
Descrição geral
These stainless steel adapters enable you to use general purpose and other 1/16 in. compression ferrules in Agilent GCs. Hexagonal shape allows tightening with a wrench to keep fingers from getting burned.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)