24575
Hamilton® Microliter™ syringe, removable needle
701 ASRN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Autosampler Syringe 701ASRN, 10μL, 23s-26s
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23s-26s ga (cone tip)
Características
needle type ASRN (removable needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80359
agulha C
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
Descrição geral
The plunger is not to be used with any other syringe.
Informações legais
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)