Documentos Principais
28613-U
Hamilton® 75N syringe
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cone tip stainless steel (point style 1)
tamanho da agulha
26s ga (cone tip)
descrição
5uL
Características
Microliter
Syringe, Fixed Needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 203189
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
5 μL
compatibilidade
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Categorias relacionadas
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ekaterina Friebel et al.
Cell, 181(7), 1626-1642 (2020-05-30)
Brain malignancies can either originate from within the CNS (gliomas) or invade from other locations in the body (metastases). A highly immunosuppressive tumor microenvironment (TME) influences brain tumor outgrowth. Whether the TME is predominantly shaped by the CNS micromilieu or