Documentos Principais
21008-U
Supelco
Stainless Steel Screen
Sinônimo(s):
Large PUF Cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
linha de produto
ORBO
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Supelco ORBO 2000
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Stainless Steel Screens are useful for ASTM D6209, EPA IP-7, and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins).
Informações legais
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)