Documentos
XX1514700
Millipore
Suporte de filtro Millipore All-Glass - Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Sinônimo(s):
Borosilicate glass filter holder
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
43 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
capacidade do frasco
1 L
diâmetro do frasco
13.7 cm
capacidade do funil
300 mL
diâmetro do funil
7.6 cm
conector
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with All-Glass Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Suportes de filtro Millipore All-Glass - Kit
Suporte de membrana de frita de vidro de 47 mm, funil de 300 ml
O suporte de filtro Millipore All-Glass foi projetado para filtração de líquidos aquosos e orgânicos ou corrosivos para análise de contaminação por particulados. O suporte também pode ser usado para preparar solventes para HPLC. A conexão a vácuo é integrada à base do suporte de filtro e à tampa do frasco, acima do nível de saída do filtrado. Com esse design, é possível evitar que o filtrado seja aspirado acidentalmente para dentro do tubo de vácuo. Esse design também permite uma transferência simples de filtrado (p. ex., solventes de HPLC), basta despejar do frasco de recebimento.
Este item é um kit composto pelos seguintes produtos:
(Número de catálogo - descrição)
XX1014704 - funil de vidro Millipore, 300 ml, 47 mm, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
XX1014703 - Presilha com mola Millipore, 47 mm, alumínio
XX1514702 - Base e tampa de vidro Millipore, 47 mm, suporte de frita de vidro
XX1514705 - Frasco de gargalo esmerilhado Millipore, 1 l
Características e benefícios:
  • A construção All-Glass (toda em vidro) tem ampla compatibilidade química
  • As peças de vidro borossilicato entram em contato com o líquido e têm superfícies de vedação de vidro esmerilhado
  • A conexão a vácuo à tampa do frasco simplifica a transferência de filtrado
Aplicações:
Análise de contaminação por partículas, filtração de solventes por HPLC, filtração e clarificação gerais
Aplicação
Suporte de membrana de frita de vidro de 47 mm, funil de 300 ml
Princípio
Vácuo
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Dados e produtos de filtração recomendados para o método OTM-45 para o monitoramento do ar de compostos de PFAS.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dados e produtos de filtração recomendados para testes de PFAS usando o EPA 1633 modificado.
Ver tudo