Documentos Principais
20009-U
Supelco
Precleaned ORBO-2500 Replacement PUFs (2 pc)
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
Sinônimo(s):
Large PUF Cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyurethane (foam)
Agency
EPA 600 (8-80-038)
descrição
Replacements for ORBO-2500
linha de produto
ORBO
Características
precleaned
embalagem
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
fabricante/nome comercial
ORBO 2500
técnica(s)
active air sampling: suitable
largura × C
2.5 in. (63.5 mm) × 1.0 in. (25.4 mm)
2.5 in. (63.5 mm) × 2.0 in. (50.0 mm)
adequação
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informações legais
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)