20652
Discos sólidos de septos LB-2 Thermogreen®
diam. 9.5 mm ( 3/8 in.), pkg of 50 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 50 ea
Diâmetro
9.5 mm ( 3/8 in.)
compatibilidade
for use with Agilent/HP 5700 Series, 5830, 5840
for use with Finnigan 9600
for use with GOW-MAC® all
for use with HNU portable GC
for use with Tracor 550, 560
for use with Varian packed column injectors
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Baixíssimo vazamento em uma ampla faixa de temperaturas de entrada (100 °C a 350 °C)
- Já condicionados, prontos para uso
- Penetração mais fácil da agulha e alta tolerância a perfuração (ideal para amostradores automáticos)
- Formulação de borracha exclusiva da Supelco
Aplicação
- To minimize extraction onto or loss of analytes off the solid phase microextraction (SPME) fiber from the vial during analysis by GC-MS.[3]
- Thermo-resistant septa is used in GC instrument to avoid carrier gas leaks, extraneous peaks and phthalate contamination.[4]
- Thermo-resistant septa along with thick needle protector is used in GC instruments to avoid damage irreversibly caused by microsyringe.[5]
- It is also used in the influent sampling ports in gas chromatographs.[6]
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)