Documentos Principais
28021-U
Supelco
Discos sólidos de septos LB-2 Thermogreen®
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 50 ea
Diâmetro
9 mm ( 11/32 in.)
compatibilidade
for use with Varian CP-1177
Descrição geral
Uma versão melhorada em relação aos septos originais Thermogreen LB-1.
  • Baixíssimo vazamento em uma ampla faixa de temperaturas de entrada (100 °C a 350 °C)
  • Já condicionados, prontos para uso
  • Penetração mais fácil da agulha e alta tolerância a perfuração (ideal para amostradores automáticos)
  • Formulação de borracha exclusiva da Supelco
Informações legais
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)