14029-U
Small Particle GCB Carbon Adsorbent
matrix Graphitized Carbon, 70000 mesh, bottle of 50g
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Small Particle GCB Adsorbent, matrix Graphitized Carbon, <200 nm, bottle of 50 g
Formulário
granular
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 50 g
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
70 m2/g
Matriz
Graphitized Carbon
Grupo ativo da matriz
carbon
tamanho de partícula
<200 nm
tamanho de poro
~0.01 cm3/g microporosity
~0.23 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~137 Å pore diameter
densidade
~0.07 g/mL (free fall density)
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Granular
- Friable
- Used for molecules with an analyte size relative to C3-C20+ n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, GCB adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) adsorbents. Our small particle GCB products are a type of GCB adsorbent. They are suitable for use in electrochemical and bioprocessing applications.
For more information about any of our carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?