Documentos Principais
11048-U
Supelco
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 569, 20-45 mesh, bottle of 500 g
Sinônimo(s):
adsorvente de carbono, CMS, malha 60-80
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Adsorvente Carboxen®, matrix Carboxen® 569, 20-45 mesh, bottle of 500 g
linha de produto
Carboxen®
Formulário
powder
embalagem
bottle of 500 g
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
~485 m2/g
Matriz
Carboxen® 569
Grupo ativo da matriz
carbon
tamanho de partícula
20-45 mesh
tamanho de poro
~0.10 cm3/g macroporosity
~0.14 cm3/g mesoporosity
~0.20 cm3/g microporosity
~5-8 Å pore diameter
densidade
~0.61 g/mL (free fall density)
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Carboxen é um adsorvente de carbono sintético de alta tecnologia, desenvolvido a partir de precursores poliméricos. Essas partículas não se deformam plasticamente como resinas ou geram finos como o carbono ativado. Esses materiais são enviados e armazenados secos. Essas resinas derivatizadas agregam valor a uma ampla gama de aplicações de purificação para a remoção de impurezas de moléculas grandes e pequenas. São usados em purificações de fase gasosa e líquida. Alguns exemplos incluem a remoção de catalisadores homogêneos de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), impurezas de alto risco em purificações bioquímicas, como proteínas de células hospedeiras de mAbs, remoção de metais pesados tóxicos, purificação de moléculas cloradas e remoção de extraíveis e lixiviáveis. Os poros cônicos resultam em propriedades termodinâmicas e cinéticas aprimoradas para adsorção e dessorção. Os Carboxens variam na porcentagem relativa de estruturas de poros (micro, meso e macro), na área de superfície e no pH da superfície.
O adsorvente Carboxen® é usado idealmente para microextração em fase sólida (SPME).[1] Ele é altamente eficiente na extração de pequenas moléculas polares de soluções aquosas.[2]
Aplicação
O Carboxen® 569 foi usado para capturar diversos clorofluorocarbonos de substituição com pontos de ebulição entre -48,4 ºC a -9,8 °C, o que é muito vantajoso para a análise de gases em níveis de traço na atmosfera.[3]
Características e benefícios
Características e benefícios:
  • Esférico
  • Rígido (dureza da esfera >98%)
  • Estável até 400°C
  • Alta pureza
  • Fácil de embalar
  • Estável em toda a faixa de variação de pH
  • Não cria contrapressão
  • Alta estabilidade de choque osmótico
  • Dimensionamento cônico do poro (de macro a meso a micro-)
Outras notas
Para obter mais informações, visite: Adsorventes de carbono especiais
Informações legais
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Evaluation of Carboxen carbon molecular sieves for trapping replacement chlorofluorocarbons.
O'Doherty SJ, et al.
Journal of Chromatography A, 630 (1), 265-274 (1993)
Frank Sporkert et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 772(1), 45-51 (2002-05-23)
A new and in part automated headspace solid-phase microextraction method for quantitative determination of the highly toxic rodenticide fluoroacetic acid (FAA) in serum and other biological samples has been developed. FAA and deuterated acetic acid (internal standard) were extracted from
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Sebastien Allard et al.
Journal of chromatography. A, 1238, 15-21 (2012-04-13)
Trihalomethanes are predominantly formed during disinfection of water via reactions of the oxidant with natural organic matter. Even though chlorinated and brominated trihalomethanes are the most widespread organic contaminants in drinking water, when iodide is present in raw water iodinated
Artigos
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.