Documentos Principais
10269
Supelco
Adsorvente Carboxen®
matrix Carboxen® 569, 20-45 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
23201100
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
Carboxen®
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
bottle of 10 g
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
~485 m2/g
Matriz
Carboxen® 569
Grupo ativo da matriz
carbon
tamanho de partícula
20-45 mesh
tamanho de poro
~0.10 cm3/g macroporosity
~0.14 cm3/g mesoporosity
~0.20 cm3/g microporosity
~5-8 Å pore diameter
densidade
~0.61 g/mL (free fall density)
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Carboxen é um adsorvente de carbono sintético de alta tecnologia, desenvolvido a partir de precursores poliméricos. Essas partículas não se deformam plasticamente como resinas ou geram finos como o carbono ativado. Esses materiais são enviados e armazenados secos. Essas resinas derivatizadas agregam valor a uma ampla gama de aplicações de purificação para a remoção de impurezas de moléculas grandes e pequenas. São usados em purificações de fase gasosa e líquida. Alguns exemplos incluem a remoção de catalisadores homogêneos de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), impurezas de alto risco em purificações bioquímicas, como proteínas de células hospedeiras de mAbs, remoção de metais pesados tóxicos, purificação de moléculas cloradas e remoção de extraíveis e lixiviáveis. Os poros cônicos resultam em propriedades termodinâmicas e cinéticas aprimoradas para adsorção e dessorção. Os Carboxens variam na porcentagem relativa de estruturas de poros (micro, meso e macro), na área de superfície e no pH da superfície.
Características e benefícios
Características e benefícios:
  • Esférico
  • Rígido (dureza da esfera >98%)
  • Estável até 400°C
  • Alta pureza
  • Fácil de embalar
  • Estável em toda a faixa de variação de pH
  • Não cria contrapressão
  • Alta estabilidade de choque osmótico
  • Dimensionamento cônico do poro (de macro a meso a micro-)
Outras notas
Para obter mais informações, visite: Adsorventes de carbono especiais
Informações legais
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
RSC Chromatography Monographs
Pawliszyn J. et al.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Evaluation of Carboxen carbon molecular sieves for trapping replacement chlorofluorocarbons.
O'Doherty SJ, et al.
Journal of Chromatography A, 630 (1), 265-274 (1993)
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used