If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Formulário
beads (small)
embalagem
pkg of 500 g
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
área da superfície
~300 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
tamanho de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
chave InChI
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificações:
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
A cromatografia líquida de baixa pressão (LPLC) é uma técnica cromatográfica que opera com baixas pressões para impulsionar a fase móvel para a coluna que contém uma fase estacionária por meio da ação de uma bomba.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the most approriate protocol to wash Amberlite before use? Thanks in advance!
1 answer-
Amberlite XAD-2 is a crude preparation and must be thoroughly cleaned prior to use.
1. Rinse with hot deionized water (may hold in nylon filter cloth to retain particles) - use at least 3 bed volumes per hour at 110 deg C
2. Soak overnight in 2 bed volumes (BV) of ethanol.
3. Load resin into a glass column and rinsed with a further 2 BV of ethanol.
4. Rinse with 2 BV of deionized water to remove the ethanol, 1 BV of 4% (w/v) sodium hydroxide, 2 BV of deionized water, 1 BV 4% (v/v) hydrochloric acid, and finally rinse with deionized water until the pH of the eluent is neutral.For further use it is advantageous to do a wash in the same solvent use in the application.
Store in sealed container; may be refrigerated but NOT frozen. As a bacteriostat, one may rinse with 20% ethanol (deionized water) prior to storage.Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Do you offer a precleaned Amberlite XAD-2?
1 answer-
Yes. Supelco cleans Amberlite XAD2 for a variety of environmental applications.
Helpful?
-
-
May I purchase Amberlite XAD-2 in large quantities?
1 answer-
The largest package size of Amberlite XAD2 is 25 kg (Product No. 3025-U).
Helpful?
-
-
Is Amberlite XAD-2 ready-to-use?
1 answer-
No. Amberlite XAD2 is shipped imbibed with 5% NaCl & 1% NaCO3; it has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be extensively treated to a suitable preliminary elution and wash.