20279
Supelpak™-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 100 g
Sinônimo(s):
XAD®-2
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ASTM® D6209
EPA 10,20,23,23A,TO-13A
descrição
purified XAD-2
Formulário
beads (small)
embalagem
jar of 100 g
Parâmetros
200 °C max. temp.
técnica(s)
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
área da superfície
~300 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
tamanho de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
aplicação(ões)
environmental
técnica de separação
reversed phase
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
A cromatografia líquida de baixa pressão (LPLC) é uma técnica cromatográfica que opera com baixas pressões para impulsionar a fase móvel para a coluna que contém uma fase estacionária por meio da ação de uma bomba.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.