14056-U
Supelpak™-2SVM polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 500g
Sinônimo(s):
stopcock (2-way), luer lock, polycarbonate/acetal
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Supelpak™-2SVM, pkg of 500 g
Agency
suitable for EPA OTM-45
Nível de qualidade
Formulário
beads
embalagem
pkg of 500 g
técnica(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
área da superfície
~300 m2/g
Matriz
Styrene-Divinyl-benzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
tamanho de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
aplicação(ões)
PFAS testing
environmental
técnica de separação
reversed phase
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
A cromatografia líquida de baixa pressão (LPLC) é uma técnica cromatográfica que opera com baixas pressões para impulsionar a fase móvel para a coluna que contém uma fase estacionária por meio da ação de uma bomba.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.