Documentos
06474
Supelco
Amberlite XAD1180N polymeric adsorbent
20-60 mesh
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite XAD1180N, 20-60 mesh
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
450 m2/g
perda
~65% loss on drying, 110 °C
matriz
styrene/divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
350-600 μm
tamanho de poro
1.4 mL/g pore volume
300-400 Å mean pore size
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nonionic macroreticular resin that adsorbs and releases ionic species through hydrophobic and polar interactions; usually used under isocratic conditions.
Aplicação
Polymeric adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, vitamins, amino acids, enzymes; for purification: gallium, myxovirescins, phosphoric acid, riboflavin salts.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.