ZMS1172
Anti-α Actinin Antibody, clone AT6/172 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Alpha-actinin cytoskeletal isoform, Alpha-actinin-1, F-actin cross-linking protein, Non-muscle alpha-actinin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AT6/172, recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 103.06 kDa
observed mol wt ~110 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ACTN1(87)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Actinin in A431 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Actinin in HeLa, NIH3T3, and C6 cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Actinin in Human liver tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Actinin in HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)