Documentos Principais
Z657972
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 50 mL tubes with screw caps
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.500,00
R$ 10.500,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.500,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
R$ 10.500,00
Check Cart for Availability
Características
to hold 6 x 50 mL tubes with screw caps
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1619
Parâmetros
2,701 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)