Documentos Principais
Z653292
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 15 ml Falcon tubes (17x120 mm)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 352,00
R$ 352,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 352,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
R$ 352,00
Check Cart for Availability
Características
Holds 15 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1462-A
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1617, 1619 (rotors)
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • compatible with rotors 1617 (Z665614), 1619 (Z657972) and 1717 (Z720151)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)