Documentos Principais
Z601527
Hettich® centrifuge rotors
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.232,00
R$ 7.232,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.232,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.78
R$ 7.232,00
Check Cart for Availability
Características
to hold 4 x Suspensions (Models 1345, 1346, 1366, 1369, 1370, 1372, 1741, 1742, 1745, 1746)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1624
Parâmetros
2,665 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotofix 32A
Descrição geral
The 4-place rotor 1624 (Z601527) is best suited for laboratories not exclusively involved with cytological examinations. Both tubes and cytological prepartions can be centrifuged without requiring a rotor change. Changing the buckets/carriers is all that is needed. Rotor 1624 (Z601527) accommodates cyto bucket/carriers 1660 and 1680.
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)