Documentos Principais
Z728039
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge rotors
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 13.776,00
R$ 13.776,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 13.776,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
R$ 13.776,00
Check Cart for Availability
Características
RCF 3,095
to hold 4 x 5051, 5280 buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 4753
Parâmetros
3,095 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Categorias relacionadas
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)