Documentos Principais
Z720178
Hettich® centrifuge rotors
for ROTINA 38/38R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 places
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 52.584,00
R$ 52.584,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 52.584,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
R$ 52.584,00
Check Cart for Availability
Características
RCF 13,640 ‑ 16,504
capacity 1.5 ‑ 94 mL
lid
fabricante/nome comercial
Hettich 1792
técnica(s)
centrifugation: suitable
Categorias relacionadas
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)