Documentos Principais
Z731773
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge rotors
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.131,00
R$ 8.131,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.131,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
R$ 8.131,00
Check Cart for Availability
Características
capacity variable (depends on adapter/bucket combination)
to hold 4 x 1452, 1660, 1680 buckets
Rotor only, does not include carriers (illustrated with carriers Hettich, 1427)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1494
Parâmetros
4,193 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Categorias relacionadas
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)