Documentos
Z623598
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7 mL round bottom tubes (12x100 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
Holds 7 mL tubes
embalagem
pack of 8 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 5247
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5051 (buckets)
Descrição geral
  • compatible with bucket/carriers 5051 and 5628
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido