Z728594
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Características
Holds 50 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 4740
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5625-A
Categorias relacionadas
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)