Documentos
Z728365
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 50 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1484
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1398, 1559 (buckets)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG