Documentos Principais
HS206372C
Transfer Pipette
working volume 2 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Selecione um tamanho
500 EACH
R$ 1.022,00
R$ 1.022,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EACH
R$ 1.022,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
R$ 1.022,00
Check Cart for Availability
Materiais
polyethylene
esterilidade
sterile
Características
graduations 0.5 mL
embalagem
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS206372C
capacidade
5 mL
volume de trabalho
2 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Características e benefícios
  • 2 mL working volume (5 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, single wrapped
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)