Documentos Principais
HS206373B
Transfer Pipette
working volume 3 mL, sterile, pack of 500 ea (packed as 20 EA)
Selecione um tamanho
500 EACH
R$ 629,00
R$ 629,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EACH
R$ 629,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
R$ 629,00
Check Cart for Availability
Materiais
polyethylene
esterilidade
sterile
Características
graduations 0.5 mL
Plugged
embalagem
pack of 500 ea (packed as 20 EA)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS206373B
capacidade
3 mL
volume de trabalho
3 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Características e benefícios
  • 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, 20 x wrappedtime
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)