Z324760
BRAND® BLAUBRAND® mixing cylinder
volume 500 mL
Selecione um tamanho
R$ 1.613,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.613,00
Produtos recomendados
Junta
joint ST/NS stopper34/35
Características
subdivision 5 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
Altura
395 mm
volume
500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)