Documentos Principais
Z243213
Micro spatula
L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
Sinônimo(s):
laboratory spoon, micro spoon, small sample spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 2 ea
Comprimento
6 5/8 in.
diâmetro da haste
0.09 in.
Descrição geral
Bent tip and spoon. Bent sharpened tip (3 1/2 mm wide) at one end. With V-Shaped sharpened spoon at the other end. Overall length: 6 5/8" (170 mm).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
PTFE-coated spatulas Tapered to 1/8in., L 7 1/4 in.
Z115282
PTFE-coated spatulas
Micro spatulas flat rounded/tapered PTFE coated ends, L 7 5/8 in. (190 mm)
Z513334
Micro spatulas